2-[5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC410490-1G
APOSPC410490-1GEA
647
EUR
APOSPC410490-1G
2-[5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanol
2-[5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanol
Formel:
C₉H₁₁F₃N₂O Molecular Weight: 220,192 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06804951 CAS-Nummer: 1006480-18-7 |