2-{1-[5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propan-2-yl}-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC410495-1G
APOSPC410495-1GEA
386
EUR
APOSPC410495-1G
2-{1-[5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propan-2-yl}-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
2-{1-[5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propan-2-yl}-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₁₅H₁₆F₃N₃O₂S Molecular Weight: 359,367 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08558261 CAS-Nummer: 1006682-82-1 |