3-(Fluoromethyl)azetidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC411261-1G
PC411261-250MG
APOSPC411261-1GEA
0
EUR
APOSPC411261-1G
APOSPC411261-250MG
3-(Fluoromethyl)azetidine hydrochloride
3-(Fluoromethyl)azetidine hydrochloride
Formel:
C₄H₈FN·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27991715 CAS-Nummer: 1642298-59-6 |