3-(Difluoromethyl)-3-methylazetidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC411265-1G
APOSPC411265-1GEA
2050
EUR
APOSPC411265-1G
3-(Difluoromethyl)-3-methylazetidine hydrochloride
3-(Difluoromethyl)-3-methylazetidine hydrochloride
Formel:
C₅H₉F₂N·ClH Molecular Weight: 157,589 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31696021 CAS-Nummer: 2227206-51-9 |