3-(Trifluoromethoxy)azetidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC411266-1G
APOSPC411266-1GEA
1830
EUR
APOSPC411266-1G
3-(Trifluoromethoxy)azetidine hydrochloride
3-(Trifluoromethoxy)azetidine hydrochloride
Formel:
C₄H₆F₃NO·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26097230 CAS-Nummer: 1803590-72-8 |