2-(3,3-Difluoroazetidin-1-yl)ethan-1-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC411267-1G
APOSPC411267-1GEA
1710
EUR
APOSPC411267-1G
2-(3,3-Difluoroazetidin-1-yl)ethan-1-amine
2-(3,3-Difluoroazetidin-1-yl)ethan-1-amine
Formel:
C₅H₁₀F₂N₂ Molecular Weight: 136,143 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29994892 CAS-Nummer: 2045189-46-4 |