3-Fluorocyclobutan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC411268-1G
APOSPC411268-1GEA
3380
EUR
APOSPC411268-1G
3-Fluorocyclobutan-1-one
3-Fluorocyclobutan-1-one
Formel:
C₄H₅FO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23106394 CAS-Nummer: 1415342-84-5 |