(2,2-Difluorocyclobutyl)methanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC411269-1G
APOSPC411269-1GEA
2500
EUR
APOSPC411269-1G
(2,2-Difluorocyclobutyl)methanamine hydrochloride
(2,2-Difluorocyclobutyl)methanamine hydrochloride
Formel:
C₅H₉F₂N·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30530422 CAS-Nummer: 2055839-95-5 |