7-Fluoro-5-azaspiro[2.4]heptane hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC411283-1G
APOSPC411283-1GEA
1610
EUR
APOSPC411283-1G
7-Fluoro-5-azaspiro[2.4]heptane hydrochloride
7-Fluoro-5-azaspiro[2.4]heptane hydrochloride
Formel:
C₆H₁₀FN·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31697808 CAS-Nummer: 2227205-26-5 |