1,1-Difluorospiro[2.5]octan-6-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC411288-1G
APOSPC411288-1GEA
0
EUR
APOSPC411288-1G
1,1-Difluorospiro[2.5]octan-6-one
1,1-Difluorospiro[2.5]octan-6-one
Formel:
C₈H₁₀F₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28126838 CAS-Nummer: 1513853-81-0 |