3-(4-Fluorphenoxy)propionsäure 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC4113-1G
APOSPC4113-1GEA 23.2 EUR
APOSPC4113-1G
3-(4-Fluorphenoxy)propionsäure 97%
3-(4-Fluorphenoxy)propionsäure
Formel: C₉H₉FO₃
Schmelzpunkt: 83…85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052838
CAS-Nummer: 1579-78-8
EINECS: 216-424-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR