1-(Difluoromethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC411302-1G
PC411302-5G
APOSPC411302-1GEA
33.5
EUR
APOSPC411302-1G
APOSPC411302-5G
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₅H₅F₂IN₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD15146436 CAS-Nummer: 1217862-89-9 |