1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC411305-1G
PC411305-5G
APOSPC411305-1GEA
30.6
EUR
APOSPC411305-1G
APOSPC411305-5G
1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₆H₈FIN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25949444 CAS-Nummer: 1443278-85-0 |