2-(Difluoromethoxy)-5-fluoroaniline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC411308-1G
PC411308-5G
APOSPC411308-1GEA
36.4
EUR
APOSPC411308-1G
APOSPC411308-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluoroaniline hydrochloride
2-(Difluoromethoxy)-5-fluoroaniline hydrochloride
Formel:
C₇H₆F₃NO·ClH Molecular Weight: 213.585 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD25368949 CAS-Nummer: 1431966-19-6 |