5-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC411311-1G
PC411311-5G
APOSPC411311-1GEA
34.8
EUR
APOSPC411311-1G
APOSPC411311-5G
5-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline hydrochloride
5-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline hydrochloride
Formel:
C₇H₆ClF₂NO·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25371274 CAS-Nummer: 1431963-04-0 |