4-Bromo-1-(difluoromethyl)-3-methyl-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC411325-1G
PC411325-25G
PC411325-5G
APOSPC411325-1GEA
62.5
EUR
APOSPC411325-1G
APOSPC411325-25G
APOSPC411325-5G
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-3-methyl-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-3-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₅H₅BrF₂N₂ Molecular Weight: 211.01 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14702889 CAS-Nummer: 1215295-92-3 |