4-Bromo-1-(difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC411326-1G
PC411326-25G
PC411326-5G
APOSPC411326-1GEA
0
EUR
APOSPC411326-1G
APOSPC411326-25G
APOSPC411326-5G
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₅H₅BrF₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17078896 CAS-Nummer: 1243250-04-5 |