α-Fluorphenylessigsäure 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Fluoro-2-phenylacetic acid, alpha-Fluorophenylacetic acid

PC4119-1G PC4119-5G
APOSPC4119-1GEA 161 EUR
APOSPC4119-1G APOSPC4119-5G
α-Fluorphenylessigsäure 97%
α-Fluorphenylessigsäure
Formel: C₈H₇FO₂
Molecular Weight: 154.14 g/mol
Schmelzpunkt: 78…85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004221
CAS-Nummer: 1578-63-8
EINECS: 216-420-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR