(2-Fluorphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(2-Fluorophenyl)acetic acid, 2-Fluorophenylacetic acid
PC4120-100G
APOSPC4120-100GEA
31.9
EUR
APOSPC4120-100G
(2-Fluorphenyl)essigsäure 98%
(2-Fluorphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₄F)CH₂COOH Molecular Weight: 154,14 g/mol Schmelzpunkt: 61…65 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004315 CAS-Nummer: 451-82-1 EINECS: 207-196-9 |