2-Benzyloxy-6-fluorphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-(Benzyloxy)-6-fluorophenyl)boronic acid
PC412011-1G
APOSPC412011-1GEA
59.6
EUR
APOSPC412011-1G
2-Benzyloxy-6-fluorphenylboronsäure
2-Benzyloxy-6-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₂BFO₃ Molecular Weight: 246,0420 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11617256 CAS-Nummer: 1217500-53-2 |