(3-Chloro-4-ethoxy-2-fluorophenyl)boronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC412029-5G
APOSPC412029-5GEA
63.8
EUR
APOSPC412029-5G
(3-Chloro-4-ethoxy-2-fluorophenyl)boronic acid 98%
(3-Chloro-4-ethoxy-2-fluorophenyl)boronic acid
Formel:
C₈H₉BClFO₃ Molecular Weight: 218,4177 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15144702 CAS-Nummer: 909122-50-5 |