3,5-Difluor-4-hydroxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (3,5-Difluoro-2-hydroxyphenyl)boronic acid
PC412053-1G
APOSPC412053-1GEA 278 EUR
APOSPC412053-1G
3,5-Difluor-4-hydroxyphenylboronsäure
3,5-Difluor-4-hydroxyphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BF₂O₃
Molecular Weight: 173,91 g/mol
MDL: MFCD03095356
CAS-Nummer: 1150114-51-4