2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid, pinacol ester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC412056-1G
APOSPC412056-1GEA
21.5
EUR
APOSPC412056-1G
2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid, pinacol ester 95+%
2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₃H₁₈BFO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16618962 CAS-Nummer: 1165936-00-4 |