2-Brom-4-fluorphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Bromo-4-fluorophenyl)boronic acid
PC412058-1G
PC412058-500MG
PC412058-5G
APOSPC412058-1GEA
37.7
EUR
APOSPC412058-1G
APOSPC412058-500MG
APOSPC412058-5G
2-Brom-4-fluorphenylboronsäure 97%
2-Brom-4-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BBrFO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13195647 CAS-Nummer: 1217501-12-6 |