4-Benzyloxy-3,5-difluorophenylboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(4-(Benzyloxy)-3,5-difluorophenyl)boronic acid
PC412068-1G
APOSPC412068-1GEA
68.3
EUR
APOSPC412068-1G
4-Benzyloxy-3,5-difluorophenylboronic acid 97%
4-Benzyloxy-3,5-difluorophenylboronic acid
Formel:
C₁₃H₁₁BF₂O₃ Molecular Weight: 264,032 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16295234 CAS-Nummer: 156635-88-0 |