4-(Trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC412070-5G
APOSPC412070-5GEA
0
EUR
APOSPC412070-5G
4-(Trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester 97%
4-(Trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₆BF₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05863924 CAS-Nummer: 214360-65-3 |