trans-2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]vinylboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC412074-1G
APOSPC412074-1GEA 121 EUR
APOSPC412074-1G
trans-2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]vinylboronic acid
trans-2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]vinylboronic acid
Formel: C₉H₈BF₃O₂
Schmelzpunkt: 204…210 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD03427005
CAS-Nummer: 352525-91-8