4-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorphenylboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Dimethylcarbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid
PC412105-1G
APOSPC412105-1GEA
495
EUR
APOSPC412105-1G
4-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorphenylboronsäure 95%
4-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₁BFNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11855833 CAS-Nummer: 874289-30-2 |