3-Benzyloxy-2-chlor-6-fluorphenylboronsäure 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Benzyoxy-2-chloro-6-fluorophenylboronic acid
PC412115-5G
APOSPC412115-5GEA
144
EUR
APOSPC412115-5G
3-Benzyloxy-2-chlor-6-fluorphenylboronsäure 95+%
3-Benzyloxy-2-chlor-6-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₁BClFO₃ Molecular Weight: 280,4900 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878328 CAS-Nummer: 957062-67-8 |