7-Fluor-2-methylchinolin-8-boronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
PC412121-1G
APOSPC412121-1GEA
250
EUR
APOSPC412121-1G
7-Fluor-2-methylchinolin-8-boronsäure
7-Fluor-2-methylchinolin-8-boronsäure
Formel:
C₁₀H₉BFNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11504838 CAS-Nummer: 1072945-61-9 |