5-Trifluoromethyl-1H-pyrazol-4-ylboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
PC412168-1G
APOSPC412168-1GEA 431 EUR
APOSPC412168-1G
5-Trifluoromethyl-1H-pyrazol-4-ylboronic acid 97%
5-Trifluoromethyl-1H-pyrazol-4-ylboronic acid
Formel: C₄H₄BF₃N₂O₂
Molecular Weight: 179,893 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD07375369
CAS-Nummer: 1202054-12-3