2-Fluoro-5-isopropylphenylboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2-Fluoro-5-isopropylphenyl)boronic acid
PC412198-1G
PC412198-250MG
APOSPC412198-1GEA
430
EUR
APOSPC412198-1G
APOSPC412198-250MG
2-Fluoro-5-isopropylphenylboronic acid
2-Fluoro-5-isopropylphenylboronic acid
Formel:
C₉H₁₂BFO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17015760 CAS-Nummer: 1256354-92-3 |