5-Amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC412222-5G PC412222-1G
APOSPC412222-5GEA 699 EUR
APOSPC412222-5G APOSPC412222-1G
5-Amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 95+%
5-Amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₇BFNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16996293
CAS-Nummer: 1152441-29-6