4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2,3-difluorophenylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC412272-1G
PC412272-5G
PC412272-10G
APOSPC412272-1GEA
120
EUR
APOSPC412272-1G
APOSPC412272-5G
APOSPC412272-10G
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2,3-difluorophenylboronic acid 98%
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2,3-difluorophenylboronic acid
Formel:
C₁₂H₁₉BF₂O₃Si Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18914502 CAS-Nummer: 870646-83-6 |