4-Difluoromethoxyphenylboronic acid, pinacol ester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC412369-250MG
APOSPC412369-250MGEA
42.2
EUR
APOSPC412369-250MG
4-Difluoromethoxyphenylboronic acid, pinacol ester 95+%
4-Difluoromethoxyphenylboronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₂H₁₅BF₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878543 CAS-Nummer: 887757-48-4 |