1-(Difluoromethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC412371-5G
PC412371-25G
APOSPC412371-5GEA
59.6
EUR
APOSPC412371-5G
APOSPC412371-25G
1-(Difluoromethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 97%
1-(Difluoromethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formel:
C₁₀H₁₅BF₂N₂O₂ Molecular Weight: 244.05 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD17011852 CAS-Nummer: 1206640-82-5 |