2,3-Difluoropyridine-4-boronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2,3-Difluoropyridin-4-yl)boronic acid
PC412378-5G
APOSPC412378-5GEA
154
EUR
APOSPC412378-5G
2,3-Difluoropyridine-4-boronic acid 97%
2,3-Difluoropyridine-4-boronic acid
Formel:
C₅H₄BF₂NO₂ Molecular Weight: 158.899 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12022339 CAS-Nummer: 1263374-42-0 |