4-(Dihydroxyboranyl)-2,3-difluorobenzoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Borono-2,3-difluorobenzoic acid, 4-Carboxy-2,3-difluorophenylboronic acid
PC412389-1G
APOSPC412389-1GEA
111
EUR
APOSPC412389-1G
4-(Dihydroxyboranyl)-2,3-difluorobenzoic acid 95+%
4-(Dihydroxyboranyl)-2,3-difluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₅BF₂O₄ Molecular Weight: 201,92 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06203343 CAS-Nummer: 1029716-92-4 |