2-Ethyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-3-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC412400-1G
APOSPC412400-1GEA 561 EUR
APOSPC412400-1G
2-Ethyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-3-boronic acid
2-Ethyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-3-boronic acid
Formel: C₆H₈BF₃N₂O₂
Molecular Weight: 207,946 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23135908
CAS-Nummer: 1346665-27-7