[2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid, 2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
PC412422-1G
PC412422-5G
APOSPC412422-1GEA
125
EUR
APOSPC412422-1G
APOSPC412422-5G
[2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]boronic acid
[2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]boronic acid
Formel:
C₇H₈BFO₃ Molecular Weight: 169.946 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD21603758 CAS-Nummer: 1331945-14-2 |