2-Fluor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Fluoro-4-trifluoromethylphenylboronic acid pinacol ester, 2-(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
PC412493-1G
APOSPC412493-1GEA
72.5
EUR
APOSPC412493-1G
2-Fluor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester 95+%
2-Fluor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₅BF₄O₂ Molecular Weight: 290,06 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08458187 CAS-Nummer: 1073353-68-0 |