2-Hydroxymethyl-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC412496-1G
APOSPC412496-1GEA
1320
EUR
APOSPC412496-1G
2-Hydroxymethyl-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Hydroxymethyl-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel:
C₈H₈BF₃O₃ Molecular Weight: 219,954 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20526380 CAS-Nummer: 174671-50-2 |