2-Hydroxy-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC412500-1G
PC412500-500MG
PC412500-5G
PC412500-25G
APOSPC412500-1GEA
87
EUR
APOSPC412500-1G
APOSPC412500-500MG
APOSPC412500-5G
APOSPC412500-25G
2-Hydroxy-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure 97%
2-Hydroxy-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BF₃O₃ Molecular Weight: 205.9270 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094996 CAS-Nummer: 1072951-50-8 |