3-Methoxycarbonyl-5-trifluoromethoxylphenylboronic acid, pinacol ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC412508-250MG
APOSPC412508-250MGEA
149
EUR
APOSPC412508-250MG
3-Methoxycarbonyl-5-trifluoromethoxylphenylboronic acid, pinacol ester 95%
3-Methoxycarbonyl-5-trifluoromethoxylphenylboronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₅H₁₈BF₃O₅ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12026096 CAS-Nummer: 1150561-63-9 |