[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]boronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl)boronic acid, 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-4-boronic acid
PC412554-1G
PC412554-250MG
APOSPC412554-1GEA
179
EUR
APOSPC412554-1G
APOSPC412554-250MG
[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]boronic acid 95%
[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]boronic acid
Formel:
C₆H₄BClF₃NO₂ Molecular Weight: 225.361 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13188845 CAS-Nummer: 1446486-10-7 |