8-(Trifluormethyl)chinolin-6-boronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
PC412567-1G
PC412567-250MG
APOSPC412567-1GEA
406
EUR
APOSPC412567-1G
APOSPC412567-250MG
8-(Trifluormethyl)chinolin-6-boronsäure
8-(Trifluormethyl)chinolin-6-boronsäure
Formel:
C₁₀H₇BF₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11504852 CAS-Nummer: 1072951-47-3 |