1-[Chloro(difluoro)methoxy]-4-nitrobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4134-1G
PC4134-500MG
PC4134-5G
APOSPC4134-1GEA
58
EUR
APOSPC4134-1G
APOSPC4134-500MG
APOSPC4134-5G
1-[Chloro(difluoro)methoxy]-4-nitrobenzene 97%
1-[Chloro(difluoro)methoxy]-4-nitrobenzene
Formel:
C₇H₄ClF₂NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01820808 CAS-Nummer: 40750-71-8 |