(2-Fluorphenyl)acetonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluorbenzylcyanid
PC4142-100G
APOSPC4142-100GEA
109
EUR
APOSPC4142-100G
(2-Fluorphenyl)acetonitril 97%
(2-Fluorphenyl)acetonitril
Formel:
C₈H₆FN Molecular Weight: 135,14 g/mol Siedepunkt: 235 °C Dichte: 1,14 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 43 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001897 CAS-Nummer: 326-62-5 EINECS: 206-313-0 UN: 1992 ADR: 3+6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...