6-Fluoro-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4146-1G
APOSPC4146-1GEA
53.8
EUR
APOSPC4146-1G
6-Fluoro-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
6-Fluoro-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formel:
C₁₀H₁₂FN Molecular Weight: 165,2100 g/mol Schmelzpunkt: 32…34 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040976 CAS-Nummer: 42835-89-2 |