4-Fluorbenzylidenaceton 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-Fluorophenyl)but-1-en-3-one
PC4150-1G
APOSPC4150-1GEA 219 EUR
APOSPC4150-1G
4-Fluorbenzylidenaceton 97%
4-Fluorbenzylidenaceton
Formel: C₁₀H₉FO
Siedepunkt: 110…112 °C/1mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00205144
CAS-Nummer: 1611-38-7